Documentos Principais
HS120202
Microtube Storage Box
green polypropylene, pk of 5, Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
green polypropylene
Características
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
embalagem
pk of 5
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120202
diâmetro do poço
12.3 mm
Características e benefícios
  • for larger storage requirements of 1.5-2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • easy-open hinged lid with snap clasp
  • autoclavable
  • designed for quick visual identification
  • uniform wells with location indentification
  • tube capacity is indicated on the outside of the box
  • translucent vibrant colors with frosted labeling area
  • debossed with a distinctive wave design
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)