HPA077103
Anti-TSSK4
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
C14orf20, STK22E
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sequência de imunogênio
DFGFAKMVPSNQPVGCSPSYRQVNCFSHLSQTYCGSFAYACPEILRGLPYNPFLSDTWS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TSSK4(283629)
Imunogênio
Sequence
DFGFAKMVPSNQPVGCSPSYRQVNCFSHLSQTYCGSFAYACPEILRGLPYNPFLSDTWS
Aplicação
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligação
forma física
Informações legais