HMI1082
MISSION® microRNA Mimic
hsa-miR-3148
About This Item
linha de produto
MISSION®
Formulário
solid
sequência madura
UGGAAAAAACUGGUGUGUGCUU
nº de adesão de Sanger principal/secundário
nº de adesão de microRNA de Sanger
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... hsa-miR-3148(100422876)
Descrição geral
- Optimized and ready for transfection.
- Novel MISSION miRNA mimic design has been functionally tested for knockdown efficiency against natural miRNA targets.
- Unique MISSION miRNA mimic design significantly reduces possible sense strand off target effects.
- Available as a whole human library and individual miRNA targets.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)