HLTUD0775
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor, Human
hsa-miR-554
Sinônimo(s):
Tough Decoy, TuD
About This Item
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
liquid
concentração
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
técnica(s)
capture ELISA: 106 TU/mL using p24 (Volume 200 uL)
sequência madura
GCUAGUCCUGACUCAGCCAGU
nº de adesão de Sanger principal/secundário
nº de adesão de microRNA de Sanger
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
- Allows for potent inhibition of the desired miRNA
- Lentiviral delivery format allows for efficient delivery of the inhibitor into a wide variety of cell types
- Enables long-term inhibition without repeat transfection
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)