Documentos Principais
H9279
Sigma-Aldrich
α-Hydroxyfarnesylphosphonic acid
2 mg/mL in ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H27O4P
Número CAS:
Peso molecular:
302.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
concentração
2 mg/mL in ethanol
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)P(O)(O)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibitor of farnesyltransferase; much weaker activity against geranylgeranyl transferase.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J B Gibbs et al.
The Journal of biological chemistry, 268(11), 7617-7620 (1993-04-15)
The ras oncogene product, Ras, is synthesized in vivo as a precursor protein that requires post-translational processing to become biologically active and to be capable of transforming mammalian cells. Farnesylation appears to be a critical modification of Ras, and thus