Key Documents
H9009
Sigma-Aldrich
D(+)-α-Hydrazinohistidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10N4O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
206.63
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C