H8289
Anti-dimethyl-Histone H1.4 (diMe-Lys26) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-H1.4K26me2, Anti-H1K26me2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using acid-extracted fraction of HL60 cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Lys26)
Informações sobre genes
human ... HIST1H1E(3008)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3