H8255
Hippuric acid ammonium salt
~99%
Sinônimo(s):
Benzoylaminoacetic acid ammonium salt, N-Benzoylglycine
About This Item
Ensaio
~99%
cadeia de caracteres SMILES
N.OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3.H3N/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);1H3
chave InChI
RXBWNIYFOFYPJR-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3