H8163
Anti-Histone Deacetylase 5 (HDAC5) (NA-16) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HDAC5
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~124 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using cultured NIH-3T3 or HeLa cells
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded human breast carcinoma section
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using extract of 293T cells expressing recombinant mouse HDAC5
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 2-4 μg/mL using whole extract of human embryonal kidney 293T cells and whole extract of rat pheochromocytoma PC-12 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC5(10014)
mouse ... Hdac5(15184)
rat ... Hdac5(84580)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- chromatin immunoprecipitation
- immunostaining
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)