H7898
15(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,13E,17Z)-eicosapentaenoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ~98%
Sinônimo(s):
15(S)-HEPE
About This Item
Ensaio
~98%
forma
liquid
concentração
~100 μg/mL in ethanol
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C/C[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-2-3-13-16-19(21)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-20(22)23/h3-5,8-11,13-14,17,19,21H,2,6-7,12,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b5-4-,10-8-,11-9-,13-3-,17-14+/t19-/m0/s1
chave InChI
WLKCSMCLEKGITB-DBVSHIMFSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3