Key Documents
H7653
Sigma-Aldrich
erythro-4-(1-Hydroxy-2-hexadecenyl)-2-phenyl-2-oxazoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H39NO2
Número CAS:
Peso molecular:
385.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@H]1COC(=N1)c2ccccc2
InChI
1S/C25H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-24(27)23-21-28-25(26-23)22-18-15-14-16-19-22/h14-20,23-24,27H,2-13,21H2,1H3/b20-17+/t23-,24+/m1/s1
chave InChI
AUMPNWAVBNMNDW-AILQNVPZSA-N
Aplicação
O1:N2 - protected sphingosine derivative
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3