Documentos
H7271
Sigma-Aldrich
Methyl (±)-2-hydroxystearate
≥98% (capillary GC)
Sinônimo(s):
DL-α-Hydroxystearic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyoctadecanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H38O3
Número CAS:
Peso molecular:
314.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (capillary GC)
forma
solid
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(20)19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
chave InChI
OUFCLLRNNJZLOX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3