H7149
(±)-6-Hydroxy-3,4-methylenedioxymethamphetamine
Sinônimo(s):
6-Hydroxy-MDMA
About This Item
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNC(C)Cc1cc2OCOc2cc1O
InChI
1S/C11H15NO3/c1-7(12-2)3-8-4-10-11(5-9(8)13)15-6-14-10/h4-5,7,12-13H,3,6H2,1-2H3
chave InChI
RQQIIXFYTHWFKW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)