Documentos Principais
H6879
Sigma-Aldrich
Ethyl 12-hydroxystearate
~99%
Sinônimo(s):
12-Hydroxystearic acid ethyl ester, Ethyl 12-hydroxyoctadecanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H40O3
Número CAS:
Peso molecular:
328.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~99%
Formulário
solid
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h19,21H,3-18H2,1-2H3
chave InChI
FAUQJFRSOKONGU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)