H6639
Methyl heptacosanoate
≥99%
Sinônimo(s):
Heptacosanoic acid methyl ester
About This Item
Ensaio
≥99%
forma
powder
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C28H56O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28(29)30-2/h3-27H2,1-2H3
chave InChI
SCVPLVIKFSVDDH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3