Key Documents
H6006
Sigma-Aldrich
7-(β-Hydroxypropyl)theophylline
Sinônimo(s):
(1,3-Dimethyl-7-[2-hydroxypropyl]-2,6-dioxopurine), Proxyphylline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
238.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
InChI
1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
chave InChI
KYHQZNGJUGFTGR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves