Key Documents
H6003
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxyetiocholanolone glucuronide
powder
Sinônimo(s):
3α,11β-Dihydroxy-5β-androstan-17-one 3-glucuronide, 5β-Androstane-3α,11β-diol-17-one 3-glucuronide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H38O9
Número CAS:
Peso molecular:
482.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
forma
powder
cor
tan
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC12CCC(CC1CCC3C4CCC(=O)C4(C)CC(O)C23)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O