Key Documents
H5896
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxyarachidate
≥98% (capillary GC)
Sinônimo(s):
DL-α-Hydroxyarachidic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyeicosanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H42O3
Número CAS:
Peso molecular:
342.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (capillary GC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3