Documentos Principais
H5754
Sigma-Aldrich
1-Heptadecanol
≥97%
Sinônimo(s):
Heptadecyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)16OH
Número CAS:
Peso molecular:
256.47
Beilstein:
1702195
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97%
pf
51-55 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
chave InChI
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
309.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
154 °C - closed cup