Key Documents
H5272
Sigma-Aldrich
6-(1-Hydroxyguanidino)purine riboside hydrochloride
~90% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15N7O5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
361.74
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
Ensaio
~90% (TLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H15N7O5.ClH/c12-11(13)18(22)9-5-8(14-2-15-9)17(3-16-5)10-7(21)6(20)4(1-19)23-10;/h2-4,6-7,10,19-22H,1H2,(H3,12,13);1H
chave InChI
IPWZIZZGPBZNQD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dutta, S.P., et al.
Nucleosides and Nucleotides, 9, 151-151 (1990)