Documentos Principais
H5127
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxypregnenolone 3-acetate
≥98%
Sinônimo(s):
3β,17α-Dihydroxy-5-pregnen-20-one 3-acetate, 5-Pregnene-3β,17α-diol-20-one 3-acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H34O4
Número CAS:
Peso molecular:
374.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CC[C@@]4(O)C(C)=O)C3CC=C2C1
InChI
1S/C23H34O4/c1-14(24)23(26)12-9-20-18-6-5-16-13-17(27-15(2)25)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h5,17-20,26H,6-13H2,1-4H3
chave InChI
IQCNQJXIOWBNAT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)