Documentos Principais
H5016
Sigma-Aldrich
L-Histidinamide dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10N4O · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
227.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(N)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)