H3291
Anti-HOXD4 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HHO.C13, Anti-HOX-4B, Anti-HOX-5.1
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1.5-3 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human HOXD4
indirect immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells over-expressing human HOXD4
western blot: 0.5-1 μg/mL using mouse brain extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HOXD4(3233)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade