Documentos
H2521
Sigma-Aldrich
9(S)-Hydroxy-(5Z,7E,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ~98%
Sinônimo(s):
9(S)-HETE
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
~98%
concentração
~100 μg/mL in ethanol
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
Packaged under Argon.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup - Solvent