Documentos Principais
H1542
Sigma-Aldrich
HPI-1 hydrate
Sinônimo(s):
2-Methoxyethyl 1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-(3-hydroxyphenyl)-7-(2-methoxyphenyl)-2-methyl-5-oxo-3-quinolinecarboxylate, Hedgehog Pathway Inhibitor 1
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 887,00
25 MG
R$ 3.571,00
R$ 887,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 887,00
25 MG
R$ 3.571,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H29NO6 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
463.52 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 887,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
condição de armazenamento
desiccated
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.COCCOC(=O)C1=C(C)NC2=C(C1c3cccc(O)c3)C(=O)CC(C2)c4ccccc4OC
InChI
1S/C27H29NO6.H2O/c1-16-24(27(31)34-12-11-32-2)25(17-7-6-8-19(29)13-17)26-21(28-16)14-18(15-22(26)30)20-9-4-5-10-23(20)33-3;/h4-10,13,18,25,28-29H,11-12,14-15H2,1-3H3;1H2
chave InChI
BOASXIAGFOONSK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
HPI-1 is a Hedgehog pathway inhibitor; Gli1/Gli2 inhibitor.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)