Documentos Principais
H0885
Sigma-Aldrich
N-Hexadecyl-L-hydroxyproline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H41NO3
Número CAS:
Peso molecular:
355.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
adequação
suitable for HPLC stationary phase for resolution of racemic α-amino acids
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCN1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C21H41NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(23)17-20(22)21(24)25/h19-20,23H,2-18H2,1H3,(H,24,25)/t19-,20+/m1/s1
chave InChI
FDSLJAYOPNMZIY-UXHICEINSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Devankov, V.A., et al.
Chromatographia, 13, 677-677 (1980)