Documentos Principais
H0376
Sigma-Aldrich
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Sinônimo(s):
DL-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NOS · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
153.63
Beilstein:
3689338
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pf
202 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
chave InChI
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)