Documentos Principais
GW22927F
Sigma-Aldrich
Anti-α-1-Acid Glycoprotein 1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AGP1, Anti-OMD 1, Anti-ORM, Anti-Orosomucoid 1
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.310,00
R$ 3.310,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.310,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.310,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
chicken
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Genway 15-288-22927F
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ORM1(5004)
Imunogênio
α-1-acid glycoprotein 1 native protein.
Immunogen Sequence: GI # 9257232, sequence 1-201
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Crystal D Karakochuk et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 8(1) (2018-02-03)
Recently, a multiplex ELISA (Quansys Biosciences) was developed that measures ferritin, soluble transferrin receptor (sTfR), retinol-binding protein (RBP), C-reactive protein (CRP), α¹-acid glycoprotein (AGP), thyroglobulin, and histidine-rich protein 2. Our primary aim was to conduct a method-comparison study to compare
Eleanor Brindle et al.
PloS one, 9(12), e115164-e115164 (2014-12-20)
Deficiencies of vitamin A and iron affect a significant portion of the world's population, and efforts to characterize patterns of these deficiencies are hampered by a lack of measurement tools appropriate for large-scale population-based surveys. Vitamin A and iron are