Documentos
GW21965A
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA10 (ab1) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CI-42KD, Anti-NADH dehydrogenase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Genway 15-288-21965A
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDUFA10(4705)
Imunogênio
Immunogen Sequence: GI # 4758768, sequence 21-140
Recombinant NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 α subcomplex, 10, 42kDa
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1