Documentos
GW21942B
Sigma-Aldrich
Anti-SLC9A3R1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Ezrin-radixin-moesin-binding phosphoprotein 50
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
chicken
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Genway 15-288-21942B
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC9A3R1(9368)
Imunogênio
Immunogen Sequence: GI # 4759140, sequence 240-358
Recombinant solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 3 regulator 1
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1