GW21046
Anti-CCR2 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Chemokine (C-C motif) receptor 2 isoform A, Anti-MCP-1 receptor
About This Item
fonte biológica
chicken
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Genway 15-288-21046
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CCR2(1231)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1