Documentos Principais
GN786201
Greiner MASTERBLOCK® storage microplate
96 well, polypropylene, capacity 0.5 mL, chimney style, conical (V) bottom, clear
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear
embalagem
pack of 80 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 786201
disponibilidade
available only in China
tamanho
96 wells
adequação
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Informações legais
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)