Documentos Principais
GN782270
Greiner MASTERBLOCK® storage microplate
Deep Well, 1536 well, polypropylene, capacity 18 uL, conical (V) bottom, translucent
Sinônimo(s):
1536 well microplate, 1536 well plate, 1536 well storage microplate, cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 60 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 782270
disponibilidade
available only in China
tamanho
1536 wells
adequação
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Informações legais
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)