Documentos Principais
GN767001
Greiner Multiwell Strips
medium binding, round bottom (8 well), non-sterile
Sinônimo(s):
Greiner Multiwell Strips
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 400 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 767001
disponibilidade
available only in China
tamanho
8 well
tipo de ligação
medium binding surface
Descrição geral
Both medium-binding and high binding are offered. High binding plates and strips are recommended for ELISAs. High binding denotes a binding capacity of 600 ng/cm2 and scatter of less than 10%. Optimal protein binding is variable and comparative tests between high and medium binding are suggested.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)