Documentos Principais
GN762077
Greiner FLUOTRAC 600 strip microplate
FLUOTRAC 600 strip microplate,12 x F8, 96 well, flat bottom, high binding, black
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
black
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 762077
disponibilidade
available only in China
tamanho
96 wells
adequação
suitable for (cell culture)
Informações legais
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)