Documentos Principais
GN724201
Greiner universal beaker
volume 100 mL, size 56 mm × 70 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pack of 1200 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 724201
disponibilidade
available only in China, China
tamanho
56 mm × 70 mm
volume
100 mL
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)