Documentos Principais
GN683271
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
0.2 mL, assorted colors, flat cap
Sinônimo(s):
Greiner PCR tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 683271
disponibilidade
available only in China
técnica(s)
PCR: suitable
adequação
suitable for (PCR applications)
Descrição geral
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)