GN680065
Greiner CELLMASTER™ roller bottle
850 cm2, 122 x 271 mm, 2.5 L, TC treated, sterile
Sinônimo(s):
Greiner CELLMASTER™ roller bottles
About This Item
Materiais
clear bottle
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
esterilidade
sterile
Características
autoclavable: no
cap
graduations
ID field
short smooth surface, TC-treated
embalagem
pack of 24 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 680065
disponibilidade
available only in China
capacidade
2,550 mL
diâmetro × A
122 mm × 271 mm
Descrição geral
Material:
Bottle: Polyethylene Terephthalate
Cap: High Densiity Polyethylene
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)