Documentos Principais
GN680048
Greiner CELLMASTER roller bottle
850 cm2, 122 x 271 mm, 2.5 L, TC treated, sterile
Sinônimo(s):
Greiner CELLMASTER roller bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41122105
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear bottle
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
esterilidade
sterile
Características
autoclavable: no
cap
graduations
ID field
short smooth surface, TC-treated
embalagem
pack of 48 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 680048
disponibilidade
available only in China
capacidade
2,550 mL
diâmetro × A
122 mm × 271 mm
Descrição geral
Greiner CELLMASTER roller bottles are sterile and tissue culture treated, thus supporting the growth of attached cells, also known as anchorage-dependent cell lines. In addition, these bottles are non-pyrogenic and certified DNase/RNase free as well as being very sturdy and resistant to cracking.
Material:
Bottle: Polyethylene Terephthalate
Cap: High Densiity Polyethylene
Informações legais
CELLMASTER is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)