Documentos Principais
GN609820
Greiner CrystalQuick® Plus microplate
96 well, Low Birefringence, Cycloolefin, concave bottom, clear
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
clear
embalagem
pack of 40 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 609820
disponibilidade
available only in China
tamanho
96 wells
adequação
suitable for (cell culture)
Informações legais
CrystalQuick is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)