Documentos Principais
GN384070
Greiner CapMat for sealing multiwell plates
384 well, square nap, silicone rubber, translucent
Sinônimo(s):
Greiner CapMats for sealing multiwell plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 384070
disponibilidade
available only in China
Resistência química/física
Greiner CapMats are DMSO-resistant and withstand temperatures from -20°C to +60°C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)