Documentos Principais
GN121263
Greiner Cryo.s vials
2 mL, 12.5 x 48 mm, sterile
Sinônimo(s):
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Código UNSPSC:
41121704
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
round bottom polypropylene
esterilidade
sterile (DNAse and RNAse free)
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 121263
disponibilidade
available only in China
técnica(s)
cryopreservation: suitable
volume
2 mL
Descrição geral
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Informações legais
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)