Documentos Principais
GERPN2222S
Hybond®-XL hybridization membranes
W × L 22 cm × 22 cm, sheets, pack of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Materiais
positively charged nylon
sheets
Formulário
solid
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva RPN2222S
L × C
22 cm × 22 cm
cor
White
tamanho de poro
0.45 μm pore size
Informações legais
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)