Documentos Principais
GE80-6466-65
GE Ettan DALT precast gel cassette
gel size 26 cm × 20 cm × 0.1 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 80-6466-65
Cytiva Article No. 80-6466-65
tamanho do gel
26 cm × 20 cm × 0.1 cm
Descrição geral
Simple-to-use gel cassettes for gel loading, unloading, and storage. To be used with DALT is an integrated system for reproducible high resolution, high throughput 2-D electrophoresis.
Informações legais
Ettan is a trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This protocol shows how to insert gels into Ettan™ DALT electrophoresis units.
Conteúdo relacionado
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels