Documentos Principais
GE80-6444-23
Blot processing tray pack for Processor Plus
pack of 1 kit
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Características
wetted part: no
embalagem
pack of 1 kit
fabricante/nome comercial
Cytiva 80644423
Parâmetros
4-40 °C temp. range
Descrição geral
Blot Processing Tray Pack
Processor Plus is a novel fluid delivery system that automates acrylamide gel staining and western blot processing. Changing from one application to the other is achieved by a fast, simple switch of a tray.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)