Documentos Principais
GE25-9005-98
Autoscreen A, 96-Well Plate Pack
Selecione um tamanho
10 X 96 WELLS
R$ 8.695,00
R$ 8.695,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 X 96 WELLS
R$ 8.695,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
R$ 8.695,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Cytiva
embalagem
pkg of (10 x 96-well plates)
Descrição geral
AutoScreen 96-Well Plate consists of a 96-well filter plate containing DNA Grade Sephadex G-50 for purification of sequencing reactions prior to analysis on ABI sequencers and can be used for other size exclusion applications.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)