GE17-6002-36
ETTAN DALT Gel, 12.5
Cytiva 17600236, solid
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Características
wetted part: no
embalagem
pkg of 6 packs
fabricante/nome comercial
Cytiva 17600236
cor
colorless
solubilidade
soluble (Insoluble cold water and hot water)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Highest capacity electrophoresis unit with the largest precast gels available (26 x 20 cm).
- Stable, discontinuous buffer system in a precast, homogeneous gel features high batch-to-batch reproducibility.
- Simple-to-use gel cassettes for gel loading, unloading, and storage.
- Programmable power supply and temperature control ensure high reproducibility among runs.
- System design minimizes buffer consumption.
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This protocol shows how to insert gels into Ettan™ DALT electrophoresis units.
Conteúdo relacionado
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels