Produtos recomendados
ligand
mixed quaternary and tertiary amines
descrição
Ion Exchanger Type (Chromatofocusing (weak anion exchanger))
embalagem
pkg of 4 mL
Parâmetros
580 psi
tamanho do leito
5 mm × 200 mm
volume do leito
4 mL
D.I. da coluna
5.7 mm
Matriz
monodisperse polystyrene/divinyl benzene
Grupo ativo da matriz
amine phase
Tamanho médio da partícula
10 μm
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
2-12
capacidade
0.15-0.21 mmol Cl-/mL binding capacity
técnica de separação
anion exchange
Aplicação
Características e benefícios
- Greatly concentrates samples and resolves pI differences of 0.02 pH units.
- Mono P® 5/50 GL for rapid scouting of elution conditions (pH gradients) or for separations not requiring highest resolution.
- Mono P® 5/200 GL for highest resolution separation.
- Monodisperse 10 μm porous beads yield high resolution, dynamic capacity, reproducibility, and durability.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)