GE17-0690-01
Lysine-Sepharose™ 4B
Cytiva 17-0690-01, pack of 15 g
About This Item
Produtos recomendados
ligand
L-lysine
embalagem
pack of 15 g
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0690-01
Matriz
4% agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning in place
2-11
Faixa de trabalho
2-11
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Mainly used for isolation of plasminogen and plasminogen activator, separation of ribosomal RNA (rRNA) and purification of doublestranded DNA.
- It is designed for purification of molecules with biospecific or charge dependent affinity for L-lysine.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)