Documentos Principais
GBL665182
Grace Bio-Labs silicone isolator sheet material
thickness 0.9 mm, (Adhesive on one side)
Sinônimo(s):
adhesive isolator, silicone blocker
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 3.854,00
R$ 3.854,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 3.854,00
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
R$ 3.854,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Materiais
red silicon
Características
(Adhesive on one side)
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 665182
C × L
180 mm × 130 mm
espessura
0.9 mm
Descrição geral
Silicone isolator sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. Where additional sealing is required, SecureSeal adhesive on one or both surfaces is recommended.Silicone sheet material is also available in CultureWell “water-clear” silicone, which is highly recommended for sensitive cell culture applications.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)